Documentos
EP0030140583
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 5 × 5, pack of 2 ×, Holds 25 x 15 mL tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.12
Materiais
polypropylene
Características
Holds 25 x 15 mL tubes
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030140583 (Global)
embalagem
pack of 2 ×
Altura
127 mm
tamanho
5 × 5
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG