EP0030122216
Eppendorf® Protein LoBind Tubes
capacity 15 mL, PCR clean, pack of 200 ea
Sinônimo(s):
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
conical bottom
screw top cap
white cap
esterilidade
non-sterile
Características
PCR clean
graduations
neck thread External thread
embalagem
pack of 200 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030122216
técnica(s)
PCR: suitable
capacidade
15 mL
tipo de ligação
low binding surface
Aplicação
- Preparation or storage of protein, peptide or antibody samples.
- Enzymatic assays – the hydrophilic surface reduces denaturation when it comes into contact with the tube inner wall.
- Prevention of sample loss during storage of virus stock solutions.
- Storage of cell suspensions.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)