Documentos Principais
EP0030113489
Eppendorf® Conical Tubes with SafeCode system (data matrix code and plain text labels)
non-sterile, screw cap, capacity 15 mL, PCR clean, pack of 10 × 50 ea
Sinônimo(s):
Conical Centrifuge tube, micro test tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
colorless
conical bottom
screw top cap
esterilidade
non-sterile
Características
DNase free
PCR clean
neck thread external
embalagem
pack of 10 × 50 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030113489
capacidade
15 mL
adequação
suitable for PCR
Aplicação
PCR, CULTURE
Características e benefícios
2-level coding for safe sample identification
ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 25 % damaged codes
Temperature range: -86 °C to +121 °C
Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
Off-the-shelf availability for comfortable handling
ID-specific tube information like lot numbers digitally available via (URL: https://www.eppendorf.com/safecode-data)[Eppendorf dataport] and website for comprehensive documentation
Direct import of codes and all data into (URL: https://www.elabnext.com/eppendorf)[eLabInventory] and (URL: https://www.elabnext.com/eppendorf)[eLabJournal](URL: null)(URL: https://www.elabnext.com/eppendorf)[ software] for convenient handling
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)