Documentos Principais
EP0030108418
Eppendorf® DNA LoBind Tubes
capacity 1.5 mL, PCR clean, withstand, 30,000 x g, pack of 500 ea
Sinônimo(s):
Eppendorf® DNA LoBind tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cap (push fit)
colorless
conical bottom
descrição
Low retention
esterilidade
non-sterile
Características
DNase free
PCR clean
embalagem
pack of 500 ea
capacidade
1.5 mL
adequação
suitable for PCR
Descrição geral
Maximize nucleic acid recovery. Eppendorf LoBind Tubes signifcantly reduce sample-to-surface binding to ensure maximal recovery of DNA and RNA molecules. The ideal solution for sample preparation and long-term storage of your precious nucleic acids
Características e benefícios
Signifcantly reduce sample-to-surface binding to ensure maximal recovery of DNA and RNA molecules
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)