EP0030078853
Eppendorf® ep Dualfilter T.I.P.S.
PCR clean, sterile, working volume 0.1-20 μL, L 42 mm, rose, pack of 3840 ea (10 racks of 384 tips)
Sinônimo(s):
Eppendorf® ep Dualfilter T.I.P.S.®, pipette tip
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
rose
esterilidade
sterile
Características
PCR clean
embalagem
pack of 3840 ea (10 racks of 384 tips)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030078853
Comprimento
42 mm
volume
0.1—20 μL
volume de trabalho
0.1-20 μL
Descrição geral
Características e benefícios
- Two filter layers provide dual protection for pipette and sample
- Two filter layers provide dual protection from aerosols and biomolocules
- Free from PCR inhibitor additives
- Patent pending technology
- All tips are provided sterile, Eppendorf PCR clean and pyrogen-free
- Defined flow dynamicsLow wettability
- High thermal stability
- Leak proof seal
- Minimum attachment and ejection forces
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)