Product V5625 (Snake venom from Bothrops jararaca) is a crude extract. It contains a number of compounds, including carbohydrates and proteins. The individual components have not been identified. Please see the link below to a publication that may be helpful.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402457/#:~:text=These%20data%20suggest%20that%20sub,cancer%20cell%20growth%20and%20survival.
V5625
Snake venom from Bothrops jararaca
Sinônimo(s):
South American Pit Viper
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
What is the composition of V5625 Snake venom from Bothrops jararaca?
What is the composition of V5625 Snake venom from Bothrops jararaca?
1 answer-