E8651
Anti-E2F3 antibody ,Mouse monoclonal
clone PG30, purified from hybridoma cell culture
Selecione um tamanho
R$ 5.052,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.052,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PG30, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 57 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable using denatured E2F3
microarray: suitable
western blot: 4-8 μg/mL using transfected 293T cells expressing E2F3
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... E2F3(1871)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoprecipitation using denatured E2F3
- western blotting at a concentration of 4-8μg/mL using transfected 293T cells expressing E2F3
- electrophoretic mobility shift assay (EMSA).
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)