Documentos Principais
E7525
Sigma-Aldrich
Anti-Ephrin-B2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
0.1 MG
R$ 3.958,00
R$ 3.958,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
0.1 MG
R$ 3.958,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
R$ 3.958,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: 0.25 μg using 106 cells
immunocytochemistry: 5-15 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Efnb2(13642)
Descrição geral
By immunoblotting and ELISA, the antibody shows ~50% cross-reactivity with recombinant human ephrin-B5 and 15% cross-reactivity with mouse ephrin-B1.
Imunogênio
recombinant mouse ephrin-B2, expressed in NSO cells.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ephrin B2 binds to EPH receptor B, a protein-tyrosine kinase family that belongs to the ephrin receptor subfamily. EphB receptors and EphrinB ligands have a regulatory effect on endothelial cell function, angiogenesis, migration, cell growth and survival.
forma física
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline, pH 7.4 with 5% trehalose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ombretta Salvucci et al.
Advances in cancer research, 114, 21-57 (2012-05-17)
Eph receptor tyrosine kinases and their Ephrin ligands represent an important signaling system with widespread roles in cell physiology and disease. Receptors and ligands in this family are anchored to the cell surface; thus Eph/Ephrin interactions mainly occur at sites
eph, the largest known family of putative growth factor receptors.
N L Tuzi et al.
British journal of cancer, 69(3), 417-421 (1994-03-01)