Documentos Principais
E5155
Sigma-Aldrich
pT7 MAT-Tag® FLAG®-1 Expression Vector
0.5 mg/mL
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
concentração
0.5 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Cytoplasmic expression of N-terminal MAT-Tag®-FLAG dual tagged fusion proteins under the T7/lac promoter.
Outras notas
Supplied with a pT7-FLAG-MAT-1+BAP Control Vector.
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Informações legais
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MAT-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pT7-FLAG-MAT is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Bacterial Expression Vectors: T7 Promoter System. T7 Vectors for Highest Expression Levels in Bacteria.