E1877
Estriol 16α-(β-D-glucuronide)
≥97%
Sinônimo(s):
1,3,5(10)-Estratriene-3,16α,17β-triol 16-glucuronide, 3,16α,17β-Trihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 16-glucuronide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97%
forma
powder
técnica(s)
radioimmunoassay: suitable
solubilidade
ethanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)[C@@H](C[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(O)=O
InChI
1S/C24H32O9/c1-24-7-6-13-12-5-3-11(25)8-10(12)2-4-14(13)15(24)9-16(21(24)29)32-23-19(28)17(26)18(27)20(33-23)22(30)31/h3,5,8,13-21,23,25-29H,2,4,6-7,9H2,1H3,(H,30,31)/t13-,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+,21+,23-,24+/m1/s1
chave InChI
FQYGGFDZJFIDPU-JRSYHJKYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3