E1768
5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
≥97%
Sinônimo(s):
ETYA, Octadehydroarachidonic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
pf
78-80 °C
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC#CCC#CCC#CCC#CCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)
chave InChI
MGLDCXPLYOWQRP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALOX15(246)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)