Merck
Pular para
UC263
7-Hydroxycoumarin glucuronide sodium salt
Actin polymerization inhibitor, solid
Sinônimo(s):
7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one glucuronide sodium salt, Umbelliferone glucuronide sodium salt
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H13NaO9
Número CAS:
Peso molecular:
360.25
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Nome do produto
7-Hydroxycoumarin glucuronide sodium salt,
form
solid
color
white to faint yellow
mp
≥285 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2ccc3C=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C15H14O9.Na/c16-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)23-9)22-15-12(19)10(17)11(18)13(24-15)14(20)21;/h1-5,10-13,15,17-19H,(H,20,21);/q;+1/p-1/t10-,11-,12+,13-,15+;/m0./s1
InChI key
SKHLGBDGEPDEME-KSOKONAESA-M
Application
7-Hydroxycoumarin glucuronide sodium salt can be used as a standard for the analysis of 7-hydroxycoumarin metabolites.
Phase II (UDP-GT) metabolite of 7-hydroxycoumarin.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)