D9886
3,3′-Dichlorobenzidine dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1ccc(cc1Cl)-c2ccc(N)c(Cl)c2
InChI
1S/C12H10Cl2N2.2ClH/c13-9-5-7(1-3-11(9)15)8-2-4-12(16)10(14)6-8;;/h1-6H,15-16H2;2*1H
chave InChI
BXAONUZFBUNTQR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)