Documentos Principais
D9690
Sigma-Aldrich
β-Defensin 2 human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
Selecione um tamanho
5 μG
R$ 4.797,00
R$ 4.797,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 μG
R$ 4.797,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
R$ 4.797,00
Check Cart for Availability
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
peso molecular
estimated mol wt 4.3 kDa
nº de adesão UniProt
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
viruses
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... DEFB4(1673)
Amino Acid Sequence
Gly-Ile-Gly-Asp-Pro-Val-Thr-Cys-Leu-Lys-Ser-Gly-Ala-Ile-Cys-His-Pro-Val-Phe-Cys-Pro-Arg-Arg-Tyr-Lys-Gln-Ile-Gly-Thr-Cys-Gly-Leu-Pro-Gly-Thr-Lys-Cys-Cys-Lys-Lys-Pro
Descrição geral
Chemical structure: peptide
Ações bioquímicas/fisiológicas
A small cationic peptide which demonstrates anti-microbial activity and is expressed in keratinocytes and the epithelia of many organs.
Anti-microbial expressed in keratinocytes and epithelia of many organs.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Artigos
Ribosomally synthesized antimicrobial peptides are a promising focus in antibiotic research amidst bacterial resistance and emerging infectious diseases.