Documentos Principais
D9565
Sigma-Aldrich
β-Defensin 1 human
≥98% (HPLC and SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
Selecione um tamanho
5 μG
R$ 5.124,00
R$ 5.124,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 μG
R$ 5.124,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
R$ 5.124,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC and SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
peso molecular
estimated mol wt 3.9 kDa
nº de adesão UniProt
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
viruses
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... DEFB1(1672)
Amino Acid Sequence
Asp-His-Tyr-Asn-Cys-Val-Ser-Ser-Gly-Gly-Gln-Cys-Leu-Tyr-Ser-Ala-Cys-Pro-Ile-Phe-Thr-Lys-Ile-Gln-Gly-Thr-Cys-Tyr-Arg-Gly-Lys-Ala-Lys-Cys-Cys-Lys [Disulfide bridges 5-34, 12-27, and 17-35]
Descrição geral
Chemical structure: peptide
Ações bioquímicas/fisiológicas
A small cationic peptide which demonstrates anti-microbial activity.
A small cationic peptide which demonstrates anti-microbial activity. Originally isolated from human plasma, this substance is constitutively expressed in mucosal membrane epithelium.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Ribosomally synthesized antimicrobial peptides are a promising focus in antibiotic research amidst bacterial resistance and emerging infectious diseases.