concentração
~60% (TLC)
pf
>300 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2ccc3c(ccc4ccc1c2c34)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H8N2O4/c19-17(20)13-8-4-10-2-6-12-14(18(21)22)7-3-9-1-5-11(13)16(10)15(9)12/h1-8H
chave InChI
GUXACCKTQWVTLG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)