The weight of the box is 3.25lb (1.47kg). The package dimensions are 9 x 7 x 7 in (22.86 x 17.78 x 17.78cm).
WPB01364WA
Whirl-Pak® Stand-Up Bag
118 mL capacity(4 oz)
Sinônimo(s):
sample collection bag, sampling bag, standup sampling bag
Selecione um tamanho
R$ 1.025,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.025,00
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 500 ea
fabricante/nome comercial
B01364WA (Nasco)
Parâmetros
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
L × C × espessura
7.5 cm × 18.5 cm × 0.064 mm
capacidade
118 mL × 4 oz
118 mL capacity(4 oz)
Descrição geral
The white, write-on strip makes sample identification easier and more convenient. It′s easy to write on this white strip using an ordinary ballpoint pen, pencil, or felt-tip marker. The paper-like finish virtually eliminates ink smearing, and provides a surface that will accept a variety of writing instruments.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Can you let me know the size and weight of a box of 500 4-oz whirlpaks?
1 answer-