D8168
Anti-Dystrophin Antibody
mouse monoclonal, MANDYS8
Sinônimo(s):
Dystrophin Antibody, Dystrophin Antibody - Monoclonal Anti-Dystrophin antibody produced in mouse
Selecione um tamanho
R$ 2.504,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.504,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Produtos recomendados
Nome do produto
Monoclonal Anti-Dystrophin antibody produced in mouse, clone MANDYS8, ascites fluid
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MANDYS8, monoclonal
reatividade de espécies
chicken, rat, human, pig, rabbit, mouse
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:400 using frozen human or animal muscle tissue sections.
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DMD(1756)
mouse ... Dmd(13405)
rat ... Dmd(24907)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemistry
- immunofluorescence[1]
- double immunofluorescence terminal dUTP nick-end labeling (TUNEL)[1]
- immunoblotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
Outras notas
SAB4200764 Anti-Dystrophin antibody, Mouse monoclonal
clone MANDYS8, purified from hybridoma cell culture
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)