Documentos Principais
D7045
Sigma-Aldrich
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt
10 mM, aqueous solution
Sinônimo(s):
dCTP-Na2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14N3Na2O13P3
Número CAS:
Peso molecular:
511.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99%
Nível de qualidade
Formulário
aqueous solution
concentração
10 mM
atividade externa
DNase, RNase, none detected
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
chave InChI
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
Aplicação
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt is one of the nucleoside triphosphates used for DNA polymerase driven reactions such as polymerase chain reaction, DNA sequencing and other molecular biology methods.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)