D6908
DL-erythro-Dihydrosphingosine
≥99%, synthetic
Sinônimo(s):
DL-erythro-1,3-Dihydroxy-2-aminooctadecane, DL-erythro-2-Amino-1,3-octadecanediol, DL-Sphinganine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
solubilidade
chloroform/methanol (9:1): 20 mg/mL, clear, colorless to slightly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC[C@H](O)[C@H](N)CO
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3/t17-,18+/m1/s1
chave InChI
OTKJDMGTUTTYMP-MSOLQXFVSA-N
Informações sobre genes
human ... PLD1(5337) , PLD2(5338) , PLD3(23646) , PLD4(122618) , PLD5(200150) , PPP2CA(5515) , PPP2CB(5516) , PPP2CBP(5517) , PPP2R1A(5518) , PPP2R1B(5519) , PPP2R2A(5520) , PPP2R2B(5521) , PPP2R2C(5522) , PPP2R3A(5523) , PRKCA(5578) , PRKCB(5579) , PRKCD(5580) , PRKCE(5581) , PRKCG(5582) , PRKCH(5583) , PRKCI(5584)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)