Documentos Principais
D6636
Sigma-Aldrich
3-Dimethylamino-1-propyl chloride hydrochloride
Sinônimo(s):
3-Chloro-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride, N,N-Dimethyl(3-chloropropyl)amine hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2N(CH2)3Cl · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
158.07
Beilstein:
3670046
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
pf
140-143 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN(C)CCCCl
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-7(2)5-3-4-6;/h3-5H2,1-2H3;1H
chave InChI
LJQNMDZRCXJETK-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)