Merck
Pular para
D6000
2′-Deoxyadenosine 5′-di­phos­phate sodium salt
≥95% (HPLC), synthetic (organic), powder
Sinônimo(s):
dADP
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
25 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 2.385,00
100 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 7.206,00
R$ 6.125,10
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15N5O9P2 · xNa+
Número CAS:
Peso molecular:
411.20 (free acid basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
276-280-5
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
R$ 2.385,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
2′-Deoxyadenosine 5′-di­phos­phate sodium salt,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O3
InChI
1S/C10H15N5O9P2.Na.H/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(23-7)2-22-26(20,21)24-25(17,18)19;;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);;
InChI key
KZGAPWRJMWSNQO-UHFFFAOYSA-N
General description
2′-Deoxyadenosine5′-di­phos­phate (dADP) is a purine containing adenine as the nucleobase. It isproduced as a product of hypoxanthine oxidase action on hypoxanthine duringpurine degradation in the body.
Application
2′-Deoxyadenosine 5′-diphosphate (dADP) may be used for the synthesis of deoxyadenylate oligonucleotides with enzymes such as polynucleotide phosphorylase from Escherichia coli. dADP is used as an inhibitor of bacterial poly(A) polymerase. DeoxyADP may be use as an alternative substrate or inhibitor for studies of ATPase and DNA and RNA polymerase specificity.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
D7250D6500A0752
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
natural (inorganic)
biological source
yeast (candida utilis)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥96%
assay
≥97%
assay
≥93%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)