D6319
Anti-DCP2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DCP2 decapping enzyme homolog (S. cerevisiae), Anti-NUDT20, Anti-Nucleleoside diphosphate-linked moiety X motif 20, Anti-Nudix motif 20
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~50 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde-fixed NIH-3T3 celle
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using lysaes of K-562 and Rat1 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DCP2(167227)
mouse ... Dcp2(20640)
rat ... Dcp2(291604)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)