Documentos Principais
D6317
Sigma-Aldrich
DMeOB
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
3-Methoxybenzaldehyde [(3-methoxyphenyl)methylene]hydrazone
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 2.382,00
R$ 2.382,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 2.382,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H16N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
268.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 2.382,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
yellow
solubilidade
DMSO: ~28 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(\C=N\N=C\c2cccc(OC)c2)c1
InChI
1S/C16H16N2O2/c1-19-15-7-3-5-13(9-15)11-17-18-12-14-6-4-8-16(10-14)20-2/h3-12H,1-2H3/b17-11+,18-12+
chave InChI
FBNPHFBYHYNMHC-JYFOCSDGSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Negative allosteric modulator at the metabotropic glutamate receptor mGluR5.
Características e benefícios
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Julie A O'Brien et al.
Molecular pharmacology, 64(3), 731-740 (2003-08-16)
We have identified a family of highly selective allosteric modulators of the group I metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGluR5). This family of closely related analogs exerts a spectrum of effects, ranging from positive to negative allosteric modulation, and includes