D5816
(−)-Depudecin
>95% (HPLC), from microbial
Sinônimo(s):
4,5:8,9-Dianhydro-1,2,6,7,11-pentadeoxy-D-threo-D-ido-undeca-1,6-dienitol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
microbial
Ensaio
>95% (HPLC)
forma
liquid
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)[C@@H]1O[C@H]1\C=C\[C@@H]2O[C@H]2[C@H](O)C=C
InChI
1S/C11H16O4/c1-3-7(13)11-9(15-11)5-4-8-10(14-8)6(2)12/h3-13H,1H2,2H3/b5-4+/t6-,7-,8+,9+,10+,11+/m1/s1
chave InChI
DLVJMFOLJOOWFS-INMLLLKOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3