Documentos Principais
748722
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethyl-1,2-phenylenediamine
97%
Sinônimo(s):
N,N′-Dimethyl-1,2-diaminobenzene
Selecione um tamanho
1 G
R$ 805,00
R$ 805,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 805,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12N2
Número CAS:
Peso molecular:
136.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 805,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.592
densidade
1.262 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CNc1ccccc1NC
InChI
1S/C8H12N2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6,9-10H,1-2H3
chave InChI
UMAPFAAAQBMYNJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Erin L Willis et al.
PloS one, 6(7), e21159-e21159 (2011-07-19)
After ovulation, non-pregnant female giant pandas experience pseudopregnancy. During pseudopregnancy, non-pregnant females exhibit physiological and behavioral changes similar to pregnancy. Monitoring hormonal patterns that are usually different in pregnant mammals are not effective at determining pregnancy status in many animals