D4505
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt
≥99%
Sinônimo(s):
5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, Phenytoin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
forma
powder
solubilidade
aqueous base: soluble
cadeia de caracteres SMILES
[Na]N1C(=O)NC(C1=O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O2.Na/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,(H2,16,17,18,19);/q;+1/p-1
chave InChI
FJPYVLNWWICYDW-UHFFFAOYSA-M
Informações sobre genes
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269) , CYP2C9(1559) , SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
rat ... Faah(29347) , Scn1a(81574) , Scnn1g(24768) , Slc6a1(79212)
Descrição geral
Aplicação
- in the cream preparation for treating burn wounds
- in seizure behavior testing as an anticonvulsant in Drosophila
- in in vivo embryo toxicity test in mouse embryonic stem cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox