D4429
7-Dehydrocholesterol
≥85%
Sinônimo(s):
(−)-7-Dehydrocholesterol, 3β-Hydroxy-5,7-cholestadiene, 5,7-Cholestadien-3β-ol, Provitamin D3
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥85%
pf
148-152 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
UCTLRSWJYQTBFZ-DDPQNLDTSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ligação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3