D3514
4,4′-Diisothiocyanatostilbene-2,2′-disulfonic acid disodium salt hydrate
≥80% (elemental analysis), powder
Sinônimo(s):
DIDS, Disodium 4,4′-diisothiocyanatostilbene-2,2′-disulfonate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥80% (elemental analysis)
forma
powder
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
cor
yellow
solubilidade
0.1 M potassium bicarbonate: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1\C=C\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)N=C=S)N=C=S
InChI
1S/C16H10N2O6S4.2Na/c19-27(20,21)15-7-13(17-9-25)5-3-11(15)1-2-12-4-6-14(18-10-26)8-16(12)28(22,23)24;;/h1-8H,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
chave InChI
GEPAYBXVXXBSKP-SEPHDYHBSA-L
Aplicação
- as band3 protein inhibitor in rabbits(19)
- for the inhibition of bicarbonate transporters in brain slice tissue(20)
- as HCO3-/Cl- exchanger (anion exchanger) in embryos(21)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves