D1657
1,3-Dioleoyl-2-palmitoylglycerol
Sinônimo(s):
1,3-Di(cis-9-octadecenoyl)-2-hexadecanoylglycerol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grupo funcional
ester
Nível de qualidade
tipo de lipídio
neutral glycerides
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C55H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50-52(61-55(58)49-46-43-40-37-34-29-24-21-18-15-12-9-6-3)51-60-54(57)48-45-42-39-36-33-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-28,52H,4-24,29-51H2,1-3H3/b27-25+,28-26+
chave InChI
PPTGNVIVNZLPPS-NBHCHVEOSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- as a synthetic triacylglycerol (TAG) standard to investigate the fragmentation patterns of TAGs in milk fat by the multi-dimension mass spectrometry (MDMS) method
- as a lipid standard to analyze OPO content/TAG compositions in the acidolysis products by high-performance liquid chromatography-evaporative light scattering detector (HPLC-ELSD)
- as a standard in silver-ion HPLC separation of OPO-rich human milk fat substitute (HMFS)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?