Documentos Principais
D124
Supelco
Doxepin hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H21NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
315.84
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)CC\C=C1/c2ccccc2COc3ccccc13
substituído por
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Julia Rossmann et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1000, 84-94 (2015-07-27)
Matrix effects that occur during quantitative measurement by liquid chromatography mass spectrometry specifically when using electrospray ionization are a widely recognized phenomenon. Sample matrix compounds affect the ionization process of the target analytes, lead to a low signal response, and