D101
(±)-DOI hydrochloride
≥98% (HPLC), solid, 5-HT2 serotonin receptor agonist
Sinônimo(s):
(±)-1-(2,5-Dimethoxy-4-iodophenyl)-2-aminopropane hydrochloride, (±)-2,5-Dimethoxy-4-iodoamphetamine hydrochloride, (±)-DOI
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
(±)-DOI hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
drug control
Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 10 mg/mL
ethanol: 2 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
NC(C)CC1=CC(OC)=C(I)C=C1OC.Cl
InChI
1S/C11H16INO2.ClH/c1-7(13)4-8-5-11(15-3)9(12)6-10(8)14-2;/h5-7H,4,13H2,1-3H3;1H
chave InChI
QVFDMWGKHUFODK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)