D0942
Anti-DHFR, C-terminal antibody produced in rabbit
1.0-1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Dihydrofolate reductase
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
1.0-1.5 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 0.5-1.0 μg using 100-200 ng of purified DHFR
western blot (chemiluminescent): 0.5-1.0 μg/mL using 50-100 ng of purified recombinant DHFR, or 293T human embryonic kidney cell extract, or Jurkat human acute T Cell leukemia cell extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DHFR(1719)
mouse ... Dhfr(13361)
rat ... Dhfr(24312)
Especificidade
Imunogênio
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)