Key Documents
D0756
Sigma-Aldrich
Dansyl-DL-norleucine cyclohexylammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H24N2O4S · C6H13N
Número CAS:
Peso molecular:
463.63
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCCCC1.CCCCC(NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H24N2O4S.C6H13N/c1-4-5-10-15(18(21)22)19-25(23,24)17-12-7-8-13-14(17)9-6-11-16(13)20(2)3;7-6-4-2-1-3-5-6/h6-9,11-12,15,19H,4-5,10H2,1-3H3,(H,21,22);6H,1-5,7H2
chave InChI
WRZSGEVGMAPVCB-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3