D0181
1-decanossulfonato de sódio
BioXtra, ~98%
Sinônimo(s):
Ácido 1-decanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
linha de produto
BioXtra
Ensaio
~98%
Formulário
powder
peso molecular
244.33 g/mol
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
200 mg, clear, colorless (in 4 mL H2O)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
chave InChI
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?