D0160
16,16-Dimethylprostaglandin E2
methyl acetate solution
Sinônimo(s):
16,16-Dimethyl-PGE2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
methyl acetate solution
concentração
10 mg/mL
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lipídio
unsaturated FAs
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(C)(C)[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C22H36O5/c1-4-5-14-22(2,3)20(25)13-12-17-16(18(23)15-19(17)24)10-8-6-7-9-11-21(26)27/h6,8,12-13,16-17,19-20,24-25H,4-5,7,9-11,14-15H2,1-3H3,(H,26,27)/b8-6-,13-12+/t16-,17-,19-,20-/m1/s1
chave InChI
QAOBBBBDJSWHMU-WMBBNPMCSA-N
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
8.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-13 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter