linha de produto
CompoZr®
Nível de qualidade
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
*Please note all ZFA plasmids are made standard with the p65 activation domain. The end-user will have to swap out the p65 domain and clone in the other activation, epigenetic or repressor domains as needed.
Características e benefícios
- Validated ZFAs targeting MYC.
- ZFA is a powerful, novel tool to modulate gene expression in human cells with low potential for off-targets.
Componentes
- Validated ZFA plasmids with the p65 activation domain to upregulate MYC.
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)