CWA-1069
Anti-Human PD-L1 (29E.2A3) Colorwheel® Dye-Ready mAb
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
Sinônimo(s):
Programmed cell death 1 ligand 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
29E.2A3, monoclonal
linha de produto
ColorWheel®
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 33.28 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
compatibilidade
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
mouse ... CD274(29126)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow cytometry in PHA-stimulated human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Flow Cytometry Analysis (FC): Staining of one million PHA-stimulated Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) was performed using 5 μL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1069, Anti-Human PD-L1 (29E.2A3) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWD-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye or an equivalent amount of PE-conjugated Mouse IgG2b isotype control.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Compatibilidade
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
necessário, mas não fornecido
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)