CWA-1016
Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4) ColorWheel® Dye-Ready mAb
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C1.18.4, monoclonal
linha de produto
ColorWheel®
Formulário
lyophilized
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
compatibilidade
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in Protein A/G beads.
Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4) ColorWheel® Dye-Ready mAb was tested by flow cytometry using Protein A/G beads.
Compatibilidade
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
necessário, mas não fornecido
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)