Documentos Principais
CLS9459
Corning® 8 well strip plate, EIA/RIA FB HB
non-sterile, lid: no, case of 100
Sinônimo(s):
strip well plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 100
fabricante/nome comercial
Corning 9459
tamanho
8 wells
adequação
suitable for (cell cuture)
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)