Documentos
CLS7246
Corning® non-treated 1536 well microplates
black, high base, w/o lid, non-sterile
Sinônimo(s):
1536 multiwell plates, 1536 well microplates, 1536 well microtiter plates, 1536 well plates
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiais
black
polystyrene plate
square wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 50 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7246
tamanho
1536 wells
volume do poço
12.5 μL
volume de trabalho do poço
1-8 μL
cor
black
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.