Z755621
Mortexer™ Multi-Head vortexer
AC/DC input 230 V AC, UK plug, CE compliant
Sinônimo(s):
tube mixer, tube vortexer, vortex
Selecione um tamanho
R$ 2.319,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.319,00
Produtos recomendados
descrição
orbit: 3 mm
Características
CE compliant
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BV1005-E with UK plug
Parâmetros
200-3400 rpm speed
4-65 °C temp. range
L × P × A
5 in. (13 cm) × 6.3 in. (16 cm) × 6.7 in. (17 cm)
Descrição geral
The drive system is provides a smooth vortexing action, while minimizing noise and excessive vibration. This results in quieter, more efficient and longer lasting operation. Increased speed, up to 3400 rpm produces an instant vortex of even the largest sample sizes, including full 50 mL tubes.
- "No-walk" suction feet
- Cold room/incubator compatibility
- Spill-proof electronic controls
Informações legais
acessório
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)