Documentos Principais
CLS6770-RTA20
Corning® LSE Adapter
0.20 for rotor (Cat. No. 6770-RT)
Sinônimo(s):
Corning® LSE Adapters
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 197,00
R$ 197,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 197,00
About This Item
Código UNSPSC:
23152104
NACRES:
SB.56
R$ 197,00
Check Cart for Availability
Características
0.20 for rotor (Cat. No. 6770-RT)
fabricante/nome comercial
Corning 6770-RTA.20
adequação
suitable for (for use with Corning LSE compact centrifuge)
Descrição geral
These are optional adapters for Corning LSE compact centrifuge rotors: CLS480136, CLS480137, CLS480138; CLS480139
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)