CLS6511
Corning® Thermowell PCR 96 well plates
96 well plate, Thermowell PCR M plate, polycarbonate, conical bottom, clear, non-sterile, 25/cs
Sinônimo(s):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, PCR plate
Selecione um tamanho
R$ 733,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 733,00
Produtos recomendados
Materiais
clear plate
clear polycarbonate plate
conical bottom clear wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
plate format: 96 well Model M
embalagem
pack of 1
case of 25
fabricante/nome comercial
Corning 6511
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
96 wells
volume do poço
200 μL
cor
clear
adequação
suitable for (PCR applications)
aplicação(ões)
agriculture
agriculture
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Thermowell 96 well polycarbonate PCR microplates fit the most commonly used thermal cyclers
- For oil-free operation, plates must be used with sealing tape or a sealing mat and used in conjunction with thermal cyclers that have heated lids
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)