CLS3757
Corning® Thermowell GOLD PCR 384 well plates
clear polypropylene, conical bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
Sinônimo(s):
384 multiwell plate, 384 well PCR plate, 384 well microplate, 384 well microtiter plate, 384 well plate
Selecione um tamanho
R$ 3.351,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.351,00
Produtos recomendados
Materiais
clear bottom
clear polypropylene
conical bottom
polypropylene
esterilidade
non-sterile
non-sterile
Características
lid: no
lid: no
skirt
plate format: 384 well standard
embalagem
pack of 10
pack of 10
case of 50
fabricante/nome comercial
Corning 3757
técnica(s)
PCR: suitable
volume máximo
55 μL
tamanho
384 wells
volume de trabalho
50 μL
cor
clear
adequação
suitable for (high-throughput (HT) applications; PCR, DNA sequencing and RT-PCR)
aplicação(ões)
agriculture
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
- 384 well PCR microplates feature a rigid construction that is ideal for high-throughput (HT) automation
- Suitable for PCR, DNA sequencing and RT-PCR
- Uniform wall thinness assures efficient heat transfer while minimizing well-to-well variability
- 100% tested for well integrity and certified DNase- and RNase-free
- Nonsterile, without lids
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)