CLS5655500
PYREX® EZ Access™ wide mouth volumetric flask
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
volumetric glassware
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE liner
cap (polybutylene terephthalate)
flask (class A glass)
flask (flat bottom, threaded)
descrição
heavy duty, with GL32 screw cap
Características
class A
To Contain
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Corning 5655-500
A × D.E.
260 mm × 102 mm
capacidade
500 mL
conector
GL 32 thread
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)