Documentos Principais
Z740762
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, class A, meets ASTM E288
capacity 1000 mL, stopper joint: 22, tol. 0.400 mL, PE
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 474,00
R$ 474,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 474,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 474,00
Check Cart for Availability
Materiais
PE
tamanho da tampa
22
Junta
joint ST/NS neckstopper size 22
joint: stopper22
Características
class A meets ASTM E288
embalagem
pkg of 1 ea
tol. measuring range
0.400 mL
capacidade
1000 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A meets ASTM E288 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)