Documentos Principais
CLS432078
Corning® CoolCell FTS30
removable cryogenic vial module
Sinônimo(s):
Corning Coolcell accessory
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 1.013,00
R$ 1.013,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 1.013,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.12
R$ 1.013,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 10
fabricante/nome comercial
Corning 432078
Categorias relacionadas
Descrição geral
O CoolCell FTS30 utiliza um núcleo em estado sólido e tecnologia de microconvecção controlada para sugar uniformemente o ar do congelador a -80 °C através de um respiro na base inferior, dispersar o ar frio igualmente ao redor de cada frasco na câmara central e, em seguida, liberar a carga térmica dos frascos através de um regulador de respiro superior. O módulo de frascos interno tem capacidade para 30 frascos criogênicos e pode ser removido em uma única etapa. Cada frasco atinge um perfil de congelamento uniforme e reprodutível de -1 °C/minuto, e os perfis térmicos são altamente reprodutíveis. Devido à baixa massa térmica do recipiente de espuma de polietileno reticulado de densidade uniforme, o congelamento pode ser realizado sem que ocorra um aumento da temperatura local do congelador, protegendo assim as amostras adjacentes.
  • Para 30 frascos criogênicos padrão de 1,0 ml a 2,0 ml.
  • Microconvecção controlada para congelamento uniforme de 30 frascos.
  • Bandeja de frascos removível para transferência de amostras em uma única etapa para dentro e para fora da câmara de congelamento.
Informações legais
CoolCell is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)