Documentos Principais
CLS432008
Corning® CoolCell FTS30
freezing container, (30 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), green
Sinônimo(s):
cryovials
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.641,00
R$ 4.641,00
Disponível para enviar em24 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.641,00
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NC.01
R$ 4.641,00
Disponível para enviar em24 de abril de 2025Detalhes
Materiais
foamed PE
Características
Holds 30 x 1-2 mL cryovials
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Corning 432008
técnica(s)
cryopreservation: suitable
A × Diâmetro
11.5 cm × 16.5 cm , 12.7mm well diameter
cor
green
capacidade
(30 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials)
Descrição geral
O CoolCell FTS30 utiliza um núcleo em estado sólido e tecnologia de microconvecção controlada para sugar uniformemente o ar do congelador a -80 °C através de um respiro na base inferior, dispersar o ar frio igualmente ao redor de cada frasco na câmara central e, em seguida, liberar a carga térmica dos frascos através de um regulador de respiro superior. O módulo de frascos interno tem capacidade para 30 frascos criogênicos e pode ser removido em uma única etapa. Cada frasco atinge um perfil de congelamento uniforme e reprodutível de -1 °C/minuto, e os perfis térmicos são altamente reprodutíveis. Devido à baixa massa térmica do recipiente de espuma de polietileno reticulado de densidade uniforme, o congelamento pode ser realizado sem que ocorra um aumento da temperatura local do congelador, protegendo assim as amostras adjacentes.
  • Para 30 frascos criogênicos padrão de 1,0 ml a 2,0 ml.
  • Microconvecção controlada para congelamento uniforme de 30 frascos.
  • Bandeja de frascos removível para transferência de amostras em uma única etapa para dentro e para fora da câmara de congelamento.
Informações legais
CoolCell is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)