Documentos Principais
CLS431682
Corning® vent cap, for 5 L Erlenmeyer flasks
polycarbonate bottom (baffled), sterile
Sinônimo(s):
Corning Vent Cap, Vent Cap for 5L Flask, Vented Cap for 5 L Flask
Selecione um tamanho
24 EA
R$ 1.893,00
R$ 1.893,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
24 EA
R$ 1.893,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 1.893,00
Check Cart for Availability
Materiais
polycarbonate bottom (baffled)
wide-mouth
esterilidade
sterile
Características
closure type Vented cap
embalagem
pack of 24 ea
fabricante/nome comercial
Corning 431682
capacidade
5 L
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)